Learn More
Acrilamida-d5, TRC
Código de producto. 30312162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30312162 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1913095MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide-d5
CAS 108152-65-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 D5 N O
Cantidad 5 mg
Sinónimo Acrylamide-d5 (6CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D/hD2
SMILES [2H]N([2H])C(=O)C(=C([2H])[2H])[2H]
Nombre IUPAC N,N,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 76.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0685
Porcentaje de pureza >95