Learn More
Acrilamida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide-d3 |
| CAS | 122775-19-3 |
| Fórmula molecular | C3 2H3 H2 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Propenamide-2,3,3-d3, Acrylamide-2,3,3 D3, Acrylamide-d3, Acrylamide-2,2,2-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C(=C([2H])C(=O)N)[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,3-trideuterioprop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 74.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0559 |