Learn More
Acrilamida-D3 (1,0 mg/mL en agua desionizada con 0,1% de ácido fórmico), TRC
Código de producto. 30470651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
30470651 2 x 1 mL 2 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30470651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT97922X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide-d3
CAS 122775-19-3
Fórmula molecular C3 2H3 H2 N O
Cantidad 2 x 1 mL
Sinónimo 2-Propenamide-2,3,3-d3, Acrylamide-2,3,3 D3, Acrylamide-d3, Acrylamide-2,2,2-D3
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
SMILES [2H]C(=C([2H])C(=O)N)[2H]
Nombre IUPAC 2,3,3-trideuterioprop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 74.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0559
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acrylamide-d3 1 mg/mL