Learn More
Acrilamida: Bis-acrilamida 37,5:1 (solución al 40 %/electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 30117569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30117569 1 L 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30117569 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP14101
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Esta solución de acrilamida está premezclada para una reticulación del 2,6 % y es adecuada para la separación de proteínas de alto peso molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1
Nombre de nota Solución del 40%
Forma física Líquidos
CAS 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5
Conductividad 10 μmhos como máximo.
Color Incolora
Cantidad 1 L
Envase Frasco de polipropileno
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Electroforesis