Learn More
Acrilamida: Bisacrilamida 29:1 (Polvo/electroforesis), Fisher BioReagents
Descripción
Esta mezcla de polvo seco se mezcla previamente para obtener un entrecruzamiento del 3,3 % y es adecuada para su uso en secuenciación de ADN y separación de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 |
| Forma física | Sólido |
| CAS | 79-06-1, 110-26-9 |
| Conductividad | 10μmhos max. |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Fórmula molecular | C3H5NO |
| Número MDL | MFCD00008032 |
| Clave InChI | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acrylamide/Bis-Acrylamide Mixture (19:1)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.