Learn More
Acrilamida: Bisacrilamida 19:1 (solución al 40 %/electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 10214963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10214963 1 L 1 LT
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10214963 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP14061
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Esta solución de acrilamida se mezcla previamente para obtener un entrecruzamiento del 5 % y es adecuada para la secuenciación y separación de ADN de proteínas de bajo peso molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1
Nombre de nota Solución del 40%
Forma física Líquido
CAS 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5
Conductividad 10 μmhos como máximo.
Color Incolora
Cantidad 1 L
ADNasa Sin ADNasa
Envase Frasco de polipropileno
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylamide : Bis-Acrylamide 19:1 (40% Solution/Electrophoresis)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide