Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, + 99 %, para bioquímica, grado de electroforesis
Código de producto. 10081860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10081860 100 g Frasco de plástico 100 GR
10711441 500 g Frasco de plástico 500 g
11349686 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10081860 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 164851000
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
La acrilamida, número de CAS 79-06-1, es un compuesto de amidas orgánico utilizado como monómero en la síntesis de las poliacrilamidas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La acrilamida es un compuesto de amida orgánica que se utiliza principalmente como monómero en la síntesis de poliacrilamida
• La acrilamida se forma en alimentos que contienen carbohidratos en su composición, principalmente cuando estos alimentos se fríen, se hornean o se cocinan
Aplicaciones
• En experimentos de laboratorio, la acrilamida participa en reacciones químicas como un intermediario en la preparación de acrilamida de N-metilol y compuestos de N-butoxiacrilamida
• Para uso molecular, este compuesto se puede utilizar como portador y está involucrado en la precipitación de pequeñas cantidades de ADN
• En experimentos moleculares, se utiliza en electroforesis en gel, incluyendo Western blot, y SDS-PAGE, para separar proteínas y macromoléculas en función de su tamaño y carga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-06-1
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nombre IUPAC prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide
Nombre de nota 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Ácido acrílico 0.002% max.
Punto de ebullición 125.0°C (25.0 mmHg)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82.0°C to 86.0°C
Conductividad 5 umhos (40% max. aqueous solution)
Densidad 1.1220g/mL
Color Blanco
pH 5.5 to 6.5 (10% soln., 0.1 M NaCl, 25°C)
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal H2C=CHCONH2
Beilstein 02, 400
Índice Merck 15, 120
Información de solubilidad Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.