Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, 99,5 %, grado de biología molecular
Código de producto. 15487439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487439 1 kg 1 Kg
15477439 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15487439 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66184.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide solution is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Also used for preparing slab gel gradients for PAGE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución de acrilamida es una matriz que se utiliza comúnmente para la separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas. También se usa en la preparación de gradientes de placa de gel para PAGE.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en la oscuridad, alejado de la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-06-1
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nombre IUPAC prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide
Punto de fusión 82°C to 85°C
Color Blanco
Densidad 1.322 g/mL
Punto de ebullición 125°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal CH2=CHCONH2
Cantidad 1 kg
Número UN UN2074
Beilstein 605349
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,129
Información de solubilidad Partly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Biología molecular
Forma física Polvo