Learn More
Acrilamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433377 2500 g 2500 g
11423377 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11433377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17157.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide is used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides, which finds application as water-soluble thickeners in waste water treatment, gel electrophoresis, ore processing and dyes production. In molecular biology, it is used as a carrier as well as involved in the precipitation of small amounts of DNA. It plays an important role as an intermediate in the preparation of N-methylol acrylamide and N-butoxyacrylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la acrilamida se utiliza como monómero en la síntesis de poliacrilamidas, que se utiliza como espesante soluble en agua en el tratamiento de aguas residuales, la electroforesis en gel, el procesamiento de minerales y la producción de colorantes. En biología molecular, se utiliza como portador e interviene en la precipitación de pequeñas cantidades de ADN. Desempeña un papel importante como intermediario en la preparación de N-metilol acrilamida y N-butoxiacrilamida.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.
Notas
higroscópico. Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, agentes reductores, hierro y sales de hierro, cobre, aluminio, latón e iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-06-1
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nombre IUPAC prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material Acrylamide
Punto de fusión 82°C to 85°C
Densidad 1.322
Punto de ebullición 125°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Odorless
Cantidad 2500 g
Número UN UN2074
Beilstein 605349
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,129
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza ≥98%