Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, 98,5 %, extrapura
Código de producto. 11975461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975461 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10216170 500 g Frasco de plástico 500 g
10062040 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11975461 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 164830100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
La acrilamida, número de CAS 79-06-1, es un compuesto de amidas orgánico utilizado como monómero en la síntesis de las poliacrilamidas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La acrilamida es un compuesto de amida orgánica que se utiliza principalmente como monómero en la síntesis de la poliacrilamida
  • La acrilamida se forma en alimentos que contienen carbohidratos en su composición, principalmente cuando estos alimentos están fritos, a la plancha o al horno
Aplicaciones
  • En experimentos de laboratorio, la acrilamida participa en reacciones químicas como intermediario en la preparación de compuestos de acrilamida de N-metil y N-butoxiacrilamida
  • Para uso molecular, este compuesto puede utilizarse como portador e interviene en la precipitación de pequeñas cantidades de ADN
  • En experimentos moleculares se utiliza en electroforesis en gel, incluida la inmunotransferencia y SDS-PAGE, para separar proteínas y macromoléculas en función de su tamaño y carga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-06-1
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nombre IUPAC prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Punto de ebullición 125.0°C (25.0 mmHg)
Punto de fusión 82.0°C to 86.0°C
Densidad 1.1220g/mL
Color Blanco
Cantidad 10 kg
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal H2C=CHCONH2
Información de solubilidad Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide