Learn More
Acrilamida-13C3, TRC
Código de producto. 30318017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30318017 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30318017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1913032.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide 1,2,3-13C3
CAS 287399-26-2
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular 13C3 H5 N O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2-Propenamide-1,2,3-13C3, Acrylamide-13C3
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1
SMILES N[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
Nombre IUPAC (1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 74.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0472
Porcentaje de pureza >95