Learn More
Acrilamida-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide-13C |
| CAS | 287399-24-0 |
| Fórmula molecular | 13CC2H5NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Propenamide-1-13C (9CI), Acrylamide-1-13C, Acrylamide-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1 |
| SMILES | N[13C](=O)C=C |
| Nombre IUPAC | (1^{13}C)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 72.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0405 |