Learn More
Acrilamida-1-13C, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide-13 C |
| CAS | 287399-24-0 |
| Fórmula molecular | 13 CC2H5NO |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1 |
| SMILES | N[13 C](=O)C=C |
| Nombre IUPAC | (1 ^{13}C)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 72.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0405 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity |