Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60 Å
Código de producto. 15678625 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
30 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15678625 5 kg 5 Kg
10723203 30 kg 30 Kg
10730941 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15678625 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 240370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    317.65€ / 5 Kg
    Ahorro 60.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Para cromatografía de columnas. | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Tipo de producto Gel de sílice
Material Gel de sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de columnas
RU– Solo para uso en investigación