Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gránulos de vidrio, 500 a 750 μm
Código de producto. 10264954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10264954 25 g 25 g
10653015 100 g 100 g
10163094 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10264954 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 397640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.30€
    25.65€ / 25 g
    Ahorro 2.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Cantidad 25 g