Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 400 con membrana Supor™ EKV
Código de producto. 17194231
Change view
Click to view available options
Estilo de salida:
1 a 1,5 in Brida sanitaria
Entrada de manguera dentada de 1,27 cm (1/2 pulg.) con campana de llenado en la salida
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de salida unitSize
17194231 Entrada de manguera dentada de 1,27 cm (1/2 pulg.) con campana de llenado en la salida cada uno
17184231 1 a 1,5 in Brida sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17194231 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 12461
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cápsulas AcroPak diseñadas solo para aplicaciones de investigación.
  • Para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos
  • Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
  • El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 375 cm2
Estilo de salida Entrada de manguera dentada de 1,27 cm (1/2 pulg.) con campana de llenado en la salida
Cantidad 1 unidad