Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 400 con membrana Supor™ EKV
Descripción
- Para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos
- Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
- El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES hidrófilo |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 375 cm2 |
| Estilo de salida | 1 a 1,5 in Brida sanitaria |
| Cantidad | 1 unidad |