Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 200 con membrana Fluorodyne™ II
Código de producto. 17154211
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17154211 0,2 μm paquete de 3
1 options
Código de producto. 17154211 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 12069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cápsulas AcroPak™ 200 diseñadas para uso exclusivo en aplicaciones de investigación.
  • Volúmenes de procesamiento eficaces de hasta 20 l
  • La membrana Fluorodyne II (PVDF) es compatible con varios disolventes acuosos y orgánicos
  • Los filtros AcroPak 20 están diseñados para aumentar la comodidad en las filtraciones de volumen pequeño y medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PVDF (hidrófilo)
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 200 cm2
N.° por paquete 3/paquete
Estilo de salida Manguera dentada escalonada