Learn More
Thermo Scientific™ Controles del VIH-1 AcroMetrix™
Código de producto. 18826734 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Control VIH-1 bajo AcroMetrix
Control VIH-1 medio AcroMetrix
Tamaño de la unidad:
6 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
18826734 Control VIH-1 bajo AcroMetrix 6 ml
15945950 Control VIH-1 medio AcroMetrix 6 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18826734 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 964001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Identifique aumentos aleatorios o errores sistemáticos en los procedimientos de las pruebas de ácidos nucleicos para el ARN del VIH-1 con estos controles que se destinan al uso diagnóstico in vitro.
Evalúe el rendimiento de los procedimientos de las pruebas de diagnóstico molecular, incluido el paso de extracción del ARN, para la determinación cuantitativa y cualitativa del ARN del virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) con los controles del VIH-1 Thermo Scientific™ AcroMetrix™. Estos controles se pueden utilizar para la formación y las pruebas de excelencia del personal de laboratorio, para la comparación lote a lote de kits de pruebas de reactivos y para la evaluación y comparación de evaluaciones interlaboratorio y entre distintos laboratorios. Los controles son solo para uso diagnóstico in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Control VIH-1 bajo AcroMetrix
Analitos detectables HIV-1
Tipo HIV-1 Control
Envase 5 x 1.2mL
Cantidad 5 x 1.2 mL