Learn More
Acroleína dietil acetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrolein Diethyl Acetal |
| CAS | 3054-95-3 |
| Fórmula molecular | C7H14O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene, 3,3-Diethoxypropene, Acrylaldehyde Diethyl Acetal, Acrylylaldehyde Diethyl Acetal, NSC 60135, Propenal Diethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)C=C |
| Nombre IUPAC | 3,3-dietoxiprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 130.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0994 |