Learn More
Acetal de acroleína dietílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456586 50 g 50 g
11446586 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24821.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Acrolein diethyl acetal is a reagent used for the synthesis of a variety of compounds, including cinnamaldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal de acroleína dietílico es un reactivo que se utiliza para la síntesis de diversos compuestos, incluidos los cinamaldehídos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3054-95-3
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00009239
Clave InChI MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 62477
Nombre IUPAC 3,3-dietoxiprop-1-eno
SMILES CCOC(C=C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrolein diethyl acetal
Densidad 0.852
Punto de ebullición 124°C to 125°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Índice de refracción 1.401
Cantidad 50 g
Número UN UN2374
Beilstein 1701567
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 96%