Learn More
Acroleína, dietil acetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185193 25 g Frasco de vidrio 25 g
10607124 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10185193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102770250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3054-95-3
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009239
Clave InChI MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 62477
Nombre IUPAC 3,3-dietoxiprop-1-eno
SMILES CCOC(C=C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrolein diethyl acetal
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 125.0°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.3970 to 1.4030
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 727
Fieser 09,158
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: miscible in ethanol,diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrolein diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.