Learn More
Acroleína y acrilonitrilo en purga y sifón de metanol, SPEX CertiPrep™
Product Code. 15235816 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ML
Product Code. Cantidad Unit Size
15235816 1 mL 1 ML
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15235816 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. 603XM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.67€
    33.02€ / 1 ml
    Ahorro 10.65€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Acroleína107-02-82000 μg/ml
Acrilonitrilo107-13-12000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Acrolein and Acrylonitrile in Methanol P&T
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
Métodos Para el Método 603 de la EPA de EE. UU.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Metanol-P y T
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Componentes a 2000 μg/ml en metanol:Acroleína; acrilonitrilo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acrolein and Acrylonitrile in Methanol P&T
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acrylonitrile, acrylaldehyde, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio