Learn More
Acroleína 2,4-dinitrofenilhidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 888-54-0 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N4 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Acrolein, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI), NSC 20692 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,4-dinitro-N-[(E)-prop-2-enilidenoamino]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 236.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0546 |