Learn More
Acroleína 2,4-dinitrofenilhidrazona-3,5,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrolein 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-62-9 |
| Fórmula molecular | C9 D3 H5 N4 O4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2-Propenal, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9 CI), Acrolein 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3, Acrolein 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3, Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone-D3 (phenyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11 H,1H2/b10-5+/i3D,4 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1N\N=C\C=C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trideuterio-4,6-dinitro-N-[(E)-prop-2-enilidenoamino]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 239.203 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.073 g/mol |
| Mostrar más |