Learn More
Cytiva Dispositivos de ventilación Acro™ 50 con membrana Emflon™ II
Código de producto. 17114661
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Con ventilación
Sin ventilación
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
17114661 Con ventilación paquete de 3
17124661 Sin ventilación paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17114661 Proveedor Cytiva N.º de proveedor A50V002P2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros desechables para su uso en aplicaciones de aire o gas y para la ventilación de biorreactores, depósitos de fermentación y garrafas.
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Conexión de manguera dentada escalonada
Material (membrana) Emflon II (PVDF)
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 20 cm2
N.° por paquete 3/paquete
Tipo Con ventilación
Diámetro (métrico) 50 mm