Learn More
Acrizanib, MedChemExpress
Código de producto. 16465186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465186 100 mg 100 miligramos
16460587 50 mg 50 miligramos
16456977 5 mg 5 miligramos
16444258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109020
MedChemExpress Acrizanib (LHA510) is a VEGFR-2 inhibitor, with an IC50 of 17.4 nM for BaF3-VEGFR-2.
Acrizanib (LHA510) is a VEGFR-2 inhibitor, with an IC50 of 17.4 nM for BaF3-VEGFR-2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrizanib
CAS 1229453-99-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18F3N7O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo LHA510
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (93.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C2=CC=C(OC3=NC=NC(CNC)=C3)C=C2C=C1)NC4=NN(C)C(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 445.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.4
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid