Learn More
Acrivastine, TRC
Código de producto. 30132911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132911 250 mg 250 miligramos
30005383 50 mg 50 miligramos
17977174 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA191180250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87848-99-5
Fórmula molecular C22 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 348.44
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-[6-[(1E)-1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]-2-pyridinyl]-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-[6-[(1E)-1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]-2-pyridinyl]-, (2E)- (9CI), 2-Propenoic acid, 3-[6-[1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]-2-pyridinyl]-, (E,E)-, Acrivastine, BW 0270C, BW 825C, BW A825C, Semprex, Acrivastine
Nombre IUPAC (E)-3-[6-[(E)-1-(4-metilfenilo)-3-pirrolidina-1-ilprop-1-enil]piridina-2-il]prop-2-ácido enoico
SMILES Cc1ccc(cc1)\C(=C/CN2CCCC2)\c3cccc(\C=C\C(=O)O)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrivastine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O2/c1-17-7-9-18(10-8-17)20(13-16-24-14-2-3-15-24)21-6-4-5-19(23-21)11-12-22(25)26/h4-13H,2-3,14-16H2,1H3,(H,25,26)/b12-11+,20-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1838