Learn More
Acrivastine, MedChemExpress
Código de producto. 16498776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498776 100 mg 100 miligramos
16448708 10 mg 10 miligramos
16444607 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1510
MedChemExpress Acrivastine (BW825C) is a short acting histamine 1 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Acrivastine (BW825C) is a short acting histamine 1 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrivastine
CAS 87848-99-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo BW825C
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (143.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=NC(/C(C2=CC=C(C)C=C2)=C/CN3CCCC3)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 348.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.44
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation