Learn More
Acriflavina neutra, 13,3-15,8 % de cloro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10461061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10461061 25 g Frasco de vidrio 25 g
10216890 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10461061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8048-52-0 | C27H25ClN6 | 468.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8048-52-0
Fórmula molecular C27H25ClN6
Peso molecular (g/mol) 468.99
Número MDL MFCD00064307
Clave InChI PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acriflavine base, 3, 6-Diamino-10-methylacridinium chloride, Euflavine
Nombre IUPAC 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridine-3,6-diamine chloride
SMILES [Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acriflavine neutral
Punto de fusión 179°C to 181°C
Color Marrón rojizo a naranja
Pérdida por secado 8% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 22, I, 650
Índice Merck 15, 115
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/3mL. Other solubilities: incompletely soluble in alcohol,practically insoluble in ether,chloroform and,fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.03
Porcentaje de pureza 13.3 to 15.8% (chlorine) (on dried substance)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acriflavine neutral, 13.3-15.8% chlorine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acriflavinium chloride