Learn More
Clorhidrato de tiamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10651832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10651832 100 g Frasco de vidrio 100 g
10535501 10 g Frasco de vidrio 10 g
10545501 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10651832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    205.65€ / 100 g
    Ahorro 35.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Clorhidrato de acriflavina, C27H28Cl4N6, número de CAS-69235-50-3, cloruro 3,6-diamino-10-metilacridina triclorhidrato de proflavina, clorhidrato de acrifiavina, unii-1s73vw819c, clorhidrato de acriflavina, mezcla de clorhidrato de cloruro 3,6-diamino-10-metilacridinio y clorhidrato 3,6-diaminoacridina
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69235-50-3
Fórmula molecular C27H27Cl3N6
Peso molecular (g/mol) 541.91
Número MDL MFCD00069039
Clave InChI MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
PubChem CID 53393742
Nombre IUPAC acridina-3,6-diamina;10-metilacridina-10-io-3,6-diamina;cloruro;triclorhidrato
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acriflavine hydrochloride
Punto de fusión 260.0°C
Color De marrón-rojo a naranja-rojo
Pérdida por secado 7% max. (105°C, 1 hr.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acriflavine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.