Learn More
Clorhidrato de tiamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15492889 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15492889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60048.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Un tinte intercalante
Acriflavine Hydrochloride acts as an intercalating dye and also reported to inhibit mitochondriogenesis. It is an antiseptic and has been used in applications for dual fluorescence analysis of cellular DNA and protein simultaneously.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de acriflavina actúa como un colorante intercalante y también se ha documentado que inhibe la mitocondriogénesis. Es un antiséptico y se ha utilizado en aplicaciones para el análisis de doble fluorescencia del ADN celular y proteínas simultáneamente.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Una mezcla de cloruro de 3,6-diamino-10-metilacridinio y 3,6-diaminoacridina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8063-24-9
Fórmula molecular C27H27Cl3N6
Peso molecular (g/mol) 541.91
Número MDL MFCD00069039
Clave InChI MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride; Euflavine
Nombre IUPAC 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridine-3,6-diamine dihydrochloride chloride
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acriflavine hydrochloride
Color De naranja a rojo
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 6265525
Índice Merck 14,123
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Forma física Polvo