Learn More
Clorhidrato de acriflavina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496081 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496081 100 g 100 g
11476081 10 g 10 g
11486081 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496081 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219067580
CAS 8063-24-9
Fórmula molecular C27H27Cl3N6
Peso molecular (g/mol) 541.91
Número MDL MFCD00069039
Clave InChI MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Euflavin, Trypaflavine
Nombre IUPAC Cloruro de diclorhidrato de acridina-3,6-diamina de 3,6-diamino-10-metilacridin-10-io
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acriflavine hydrochloride
Nombre de nota Intercalating dye, antiseptic, analysis of cellular DNA and protein
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.991
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.8
Color Marrón/Rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acriflavine Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acriflavine Hydrochloride