Learn More
Clorhidrato de acriflavina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476081 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476081 10 g 10 g
11486081 25 g 25 g
11496081 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476081 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219067510
CAS 8063-24-9
Fórmula molecular C27H27Cl3N6
Peso molecular (g/mol) 541.91
Número MDL MFCD00069039
Clave InChI MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Euflavin, Trypaflavine
Nombre IUPAC Cloruro de diclorhidrato de acridina-3,6-diamina de 3,6-diamino-10-metilacridin-10-io
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acriflavine hydrochloride
Nombre de nota Intercalating dye, antiseptic, analysis of cellular DNA and protein
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.991
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.8
Color Marrón/Rojo
Cantidad 10 g
Forma física Polvo