Learn More
Acriflavina Clorhidrato (>90%), TRC
Código de producto. 30138734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138734 1 g 1 g
30132536 10 g 10 g
30007740 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1910901G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69235-50-3
Fórmula molecular C27H27Cl3N6
Peso molecular (g/mol) 541.9
Sinónimo Acriflavine Dihydrochloride, Acriflavinium Chloride, Flavacridine Hydrochloride, NSC 689003
Nombre IUPAC acridina-3,6-diamina; 10-meticridina-10-io-3,6-diamina; cloruro; Dihidrocloruro
SMILES NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C(C=C(N)C=C3)=[N+]2C.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C(C=C(N)C=C6)=N5.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acriflavine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.1363