Learn More
MedChemExpress Acriflavine
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 8048-52-0 |
| Solubilidad | H2O : ≥ 25 mg/mL (96.25 mM) |
| Sinónimo | Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular | 259.73 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 98.09% |
| Condiciones de envío | Room temperature |