Learn More
Conjugado de acriflavina-biotina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acriflavin-Biotin Conjugate |
| CAS | 1041387-90-9 |
| Fórmula molecular | C25 H31 N7 O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Acriflavin-Biotin Conjugate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31N7O2S/c26-14-5-7-18-16(11-14)23(17-12-15(27)6-8-19(17)30-18)29-10-9-28-22(33)4-2-1-3-21-24-20(13-35-21)31-25(34)32-24/h5-8,11-12,20-21,24H,1-4,9-10,13,26-27H2,(H,28,33)(H,29,30)(H2,31,32,34)/t20-,21-,24-/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3c(NCCNC(=O)CCCC[C@@H]4SC[C@@H]5NC(=O)N[C@H]45)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[2-[(2,7-diaminoacridin-9-il)amino]etil]pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 493.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.226 |