Learn More
Acridinium C2 NHS Ester (>90%), TRC
Código de producto. 30180291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180291 10 mg 10 miligramos
30180012 5 mg 5 miligramos
30179882 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA19092510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177332-37-5
Fórmula molecular C28 H23 N2 O6 . C F3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 632.56
Nombre IUPAC [4-[3-(2,5-dioxopirrolida-1-il)oxi-3-oxopropil]fenil] 10-meticridina-10-ium-9-carboxilato; Trifluorometanosulfonato
SMILES C[n+]1c2ccccc2c(C(=O)Oc3ccc(CCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)cc3)c5ccccc15.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridinium C2 NHS Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H23N2O6.CHF3O3S/c1-29-22-8-4-2-6-20(22)27(21-7-3-5-9-23(21)29)28(34)35-19-13-10-18(11-14-19)12-17-26(33)36-30-24(31)15-16-25(30)32;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-11,13-14H,12,15-17H2,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.1076