Learn More
Acridina, TRC
Código de producto. 30137992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137992 5 g 5 g
30137601 25 g 25 g
17930965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1909005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 260-94-6
Fórmula molecular C13 H9 N
Peso molecular (g/mol) 179.22
Sinónimo Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408
Nombre IUPAC acridina
SMILES c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0735
Porcentaje de pureza >95%