Learn More
Naranja de acridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317946 5 g 5 g
11327946 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13159.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10127-02-3 | C17H20Cl3N3Zn | 438.10 g/mol
Fluorescent stain for nucleic acids. An RNA polymerase inhibitorAcridine Orange acts as a lysosomal dye. It is used for cell-cycle studies. It plays an important role as a nucleic acid-selective fluorescent cationic dye, which is useful for cell cycle determination. Further, it serves as an inhibitor of RNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción fluorescente para ácidos nucleicos. Un inhibidor de las ARN polimarasa Acridine Orange actúa como un tinte lisosómico. Se utiliza para estudios de ciclo celular. Desempeña un papel importante como colorante catiónico fluorescente selectivo de ácido nucleico, que es útil para la determinación del ciclo celular. Además, sirve como un inhibidor de la ARN polimerasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10127-02-3
Fórmula molecular C17H20Cl3N3Zn
Peso molecular (g/mol) 438.10
Número MDL MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Clave InChI VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo acridine orange c.i. 46005
PubChem CID 71774334
Nombre IUPAC zinc(2+) hydrogen N3,N3,N6,N6-tetramethylacridine-3,6-diamine trichloride
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine Orange
Cantidad 5 g
Beilstein 3734978
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acridine Orange
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N,N-Tetramethylacridine-3,6-diaminemonohydrochloride, compound with zinc dichloride