Learn More
Tinción de naranja de acridina, TRC
Código de producto. 30328451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30328451 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA190933100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Acridine Orange Stain
CAS 494-38-2
Fórmula molecular C17 H19 N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo N3,N3,N6,N6-Tetramethyl-3,6-acridinediamine, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine, 3,6-Di(dimethylamino)acridine, Acridine Orange Base, Acridine Orange Free Base, Brilliant Acridine Orange E, C.I. 46005B, C.I. Solvent Orange 15, NSC 194350, Solvent Orange 15, Waxoline Orange A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
SMILES CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
Nombre IUPAC 3-N,3-N,6-N,6-N-tetrametilacridina-3,6-diamina
Peso molecular (g/mol) 265.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1579
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.