Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de acridina
Código de producto. 10471681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10471681 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10471681 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 300911000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine Orange
Punto de fusión 165.0°C
CAS 10127-02-3
Contenido de tinte 50% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C17H20Cl3N3Zn
Número MDL MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Sinónimo Basic Orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine zinc chloride double salt, C.I. 46005
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 100 g
Clave InChI VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Nombre IUPAC zinc; hidro; 3-N,3-N,6-N,6-N-tetrametilacridina-3,6-diamina; tricloruro
Peso molecular (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.94
Grado Pure