Learn More
Tocris Bioscience™ Acridine Orange hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30002062 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30002062 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5092/50
Nucleic acid binding dye
Cell and organelle membrane permeable nucleic acid binding dye. Emits green fluorescence when bound to double-stranded DNA and red fluorescence when bound to RNA or single-stranded DNA. Used in cell cycle and apoptosis studies and as a lysosomal dye.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine Orange hydrochloride
CAS 65-61-2
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C17H20ClN3
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.81
Forma física Solid
Color Naranja
Pureza >99%
Peso molecular 301.82