Learn More
MedChemExpress Acridine Orange hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (165.67 mM; ultrasonic and heat to 60°C) ∣ DMSO : 25 mg/mL (82.83 mM; Need ultrasonic) |
| Peso molecular | 301.81 g/mol |
| CAS | 65-61-2 |