Learn More
Acridina naranja, sal hemizinc, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10667433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10667433 10 g 10 GR
1 options
Código de producto. 10667433 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP11610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La acridina naranja es adecuada para microscopía y como tinción específica para ADN y ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine Orange Hemizinc Salt
Punto de fusión 165°C
CAS 10127-02-3
Coeficiente de extinción 1100g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C17H20Cl3N3Zn
Número MDL MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Identificación Pass Test
Clave InChI VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Nombre IUPAC zinc; hidro; 3-N,3-N,6-N,6-N-tetrametilacridina-3,6-diamina; tricloruro
Peso molecular (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Lambda máx 488 to 492nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.94
Pérdida por secado 5% max.
Envase Vidrio ámbar
Índice de color n.º 46005
Color Naranja
Cantidad 10 g
Forma física Sólido