Learn More
MedChemExpress Acridine Orange 10-Nonyl Bromide
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (70.54 mM; Need ultrasonic) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 75168-11-5 |
| Peso molecular | 472.5 g/mol |
| Sinónimo | Nonylacridine orange |
| Objetivo | HBV |