Learn More
Acridina, Mikromol™
Descripción
Acridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acridine |
| CAS | 260-94-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Acridine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H9 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H |
| SMILES | c1ccc2nc3ccccc3cc2c1 |
| Nombre IUPAC | acridina |
| Mostrar más |