Learn More
Acridina-d9, TRC
Código de producto. 30133991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
4 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
20 miligramos
4 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133991 4 mg 4 miligramos
30133259 2 mg 2 miligramos
17929399 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30133991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1909634MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34749-75-2
Fórmula molecular C13 D9 N
Peso molecular (g/mol) 188.27
Sinónimo Acridine D9, Perdeuterated acridine, Acridine-d9
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonadeuterioacridina
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3nc2c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine (D9)
Cantidad 4 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.13