Learn More
Acridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381367 25 g 25 g
11371367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01657.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 260-94-6 | C13H9N | 179.222 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 260-94-6
Fórmula molecular C13H9N
Peso molecular (g/mol) 179.222
Número MDL MFCD00005025
Clave InChI DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinoline
PubChem CID 9215
ChEBI CHEBI:36420
Nombre IUPAC acridina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine
Punto de fusión 107°C to 111°C
Densidad 1.005
Punto de ebullición 346°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2713
Beilstein 120200
Índice Merck 14,122
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza ≥98%