Learn More
Hidrato de ácido acridina-9-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392996 1 g 1 g
11303006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10797.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 332927-03-4 | C14H9NO2 | 223.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332927-03-4
Fórmula molecular C14H9NO2
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00149578
Clave InChI IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
PubChem CID 16211687
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión ∽290°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 171327
Nombre IUPAC acridine-9-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%